Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Clathrin light chain A Protein
Código de producto. 15918159
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15918159
Marca: enQuireBio™ QP5841ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Clathrin light chain A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Clathrin light chain A Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Clta
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAELDPFGAP AGAPGGPALG NGVAGAGEED PAAAFLAQQE SEIAGIENDE AFAILDGGAP GRATRRAAGG PDAVDGVMNG EYYQESNGPT DSYAAISEVD RLQSEPESIR KWREEQTERL EALDANSRKQ EAEWKEKAIK ELEEWYARQD EQLQKTKANN RVADEAFYKQ PFADLIGYVA AEEAFVNDID ESSPGTEWER VARLCDFNPK SSKQAKDVSR MRSVLISLKQ APLVH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.