Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD68 / Macrosialin Protein
Código de producto. 15987799
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15987799 100 μg 100 microgramos
15997799 10 μg 10 microgramos
15937809 50 μg 50 microgramos
15917809 200 μg 200 microgramos
15927809 500 μg 500 microgramos
15907809 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15987799
Marca: enQuireBio™ QP5793ye100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD68 / Macrosialin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001277987.1
ID de gen (Entrez) 12514
Nombre CD68 / Macrosialin Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Cd68
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia DCPHKKAVTL LPSFTMTPTA TESTASPTTS HRPTTTSHGN VTVHTSSGPT TVTHNPATTT SHGNATISHA TVSPTTNGTA TSPRSSTVGP HPGPPPPSPS PRSKGALGNY TWANGSQPCV QLQAQIQIRI LYPIQGGRKA WGISVLNPNK TKVQGGCDGT HPHLSLSFPY GQLTFGFKQD LHQSPSTVYL DYMAVEYNVS FPQAAQWTFM AQNSSLRELQ APLGQSFCCG NASIVLSPAV HLDLLSLRLQ AAQLPDKGHF GPCFSCNRDQ S
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.