Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD68 / Macrosialin Protein
Código de producto. 15927799
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15927799 100 μg 100 microgramos
15937799 10 μg 10 microgramos
15977799 50 μg 50 microgramos
15957799 200 μg 200 microgramos
15967799 500 μg 500 microgramos
15947799 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15927799 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5793ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD68 / Macrosialin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001277987.1
ID de gen (Entrez) 12514
Nombre CD68 / Macrosialin Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Cd68
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia DCPHKKAVTL LPSFTMTPTA TESTASPTTS HRPTTTSHGN VTVHTSSGPT TVTHNPATTT SHGNATISHA TVSPTTNGTA TSPRSSTVGP HPGPPPPSPS PRSKGALGNY TWANGSQPCV QLQAQIQIRI LYPIQGGRKA WGISVLNPNK TKVQGGCDGT HPHLSLSFPY GQLTFGFKQD LHQSPSTVYL DYMAVEYNVS FPQAAQWTFM AQNSSLRELQ APLGQSFCCG NASIVLSPAV HLDLLSLRLQ AAQLPDKGHF GPCFSCNRDQ S
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.