Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Código de producto. 15986069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
15986069 5 μg 5 microgramos
15966069 25 μg 25 microgramos
15946069 100 μg 100 microgramos
15976069 500 μg 500 microgramos
15956069 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15986069
Marca: enQuireBio™ QP54115ug
Recombinant Protein
Specifications
Número de acceso NP_035746.2
ID de gen (Entrez) 21947
Nombre CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CD40LG
Actividad biológica Recombinant Mouse CD40L / CD154 / TNFSF5 induced IL-8 production in human PBMCs detected via ELISA (typical ED50 is 1-10 ng/ml). Activity is also measured in HEK-Blue™ CD40L validation criteria in this assay is an ED50 of less than 50 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MQRGDEDPQI AAHVVSEANS NAASVLQWAK KGYYTMKSNL VMLENGKQLT VKREGLYYVY TQVTFCSNRE PSSQRPFIVG LWLKPSSGSE RILLKAANTH SSSQLCEQQS VHLGGVFELQ AGASVFVNVT EASQVIHRVG FSSFGLLKL
Tampón 10 mM sodium phosphate, 50 mM arginine, pH7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.