Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD207 / Langerin Protein
Código de producto. 16091401
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16091401 100 μg 100 microgramos
16001411 10 μg 10 microgramos
16041411 50 μg 50 microgramos
16021411 200 μg 200 microgramos
16031411 500 μg 500 microgramos
16011411 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16091401
Marca: enQuireBio™ QP7887ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD207 / Langerin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_659192.2
ID de gen (Entrez) 246278
Nombre CD207 / Langerin Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Cd207
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia QAVFYPRLMG KILDVKSDAQ MLKGRVDNIS TLGSDLKTER GRVDDAEVQM QIVNTTLKRV RSQILSLETS MKIANDQLQI LTMSWGEVDS LSAKIPELKR DLDKASALNT KVQGLQNSLE NVNKLLKQQS DILEMVARGW KYFSGNFYYF SRTPKTWYSA EQFCISRKAH LTSVSSESEQ KFLYKAADGI PHWIGLTKAG SEGDWYWVDQ TSFNKEQSRR FWIPGEPNNA GNNEHCANIR VSALKCWNDG PCDNTFLFIC KRPYVQTTE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.