Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD207 / Langerin Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_659192.2 |
| ID de gen (Entrez) | 246278 |
| Nombre | CD207 / Langerin Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Cd207 |
| Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |