Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cd163 Protein
Código de producto. 16009970
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16009970
Marca: enQuireBio™ QP7641ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cd163, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_444324.2
ID de gen (Entrez) 93671
Nombre Cd163 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Cd163
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia VVCQQLGCPT SIKALGWANS SAGSGYIWMD KVSCTGNESA LWDCKHDGWG KHNCTHEKDA GVTCSDGSNL EMRLVNSAGH RCLGRVEIKF QGKWGTVCDD NFSKDHASVI CKQLGCGSAI SFSGSAKLGA GSGPIWLDDL ACNGNESALW DCKHRGWGKH NCDHAEDVGV ICLEGADLSL RLVDGVSRCS GRLEVRFQGE WGTVCDDNWD LRDASVVCKQ LGCPTAISAI GRVNASEGSG QIWLDNISCE GHEATLWECK HQEWGKHYCH HREDAGVTCS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.