missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse CD16 / FCGR3 Protein

Código de producto. 16068090
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16068090 20 μg 20 microgramos
16078090 50 μg 50 microgramos
16058090 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16068090

Marca: enQuireBio™ QP7302ma20ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD16 / FCGR3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Nombre CD16 / FCGR3 Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FCGR3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Mammal
Etiqueta de proteína His
Secuencia ALPKAVVKLD PPWIQVLKED MVTLMCEGTH NPGNSSTQWF HNGRSIRSQV QASYTFKATV NDSGEYRCQM EQTRLSDPVD LGVISDWLLL QTPQRVFLEG ETITLRCHSW RNKLLNRISF FHNEKSVRYH HYKSNFSIPK ANHSHSGDYY CKGSLGSTQH QSKPVTITVQ DPATTSSISL VWYHT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.