Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD16 / FCGR3 Protein
Código de producto. 16028090
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16028090
Marca: enQuireBio™ QP7302ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD16 / FCGR3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre CD16 / FCGR3 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FCGR3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ALPKAVVKLD PPWIQVLKED MVTLMCEGTH NPGNSSTQWF HNGRSIRSQV QASYTFKATV NDSGEYRCQM EQTRLSDPVD LGVISDWLLL QTPQRVFLEG ETITLRCHSW RNKLLNRISF FHNEKSVRYH HYKSNFSIPK ANHSHSGDYY CKGSLGSTQH QSKPVTITVQ DPATTSSISL VWYHT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.