Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CCL6/C10 (Truncated, aa 42-116) Protein
Código de producto. 18176400
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulación unitSize
18176400 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18305557 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18176400 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3210C025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Mouse CCL6/C10 (Truncated, aa 42-116) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse CCL6/C10 (Truncated, aa 42-116) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 20305
Peso molecular 8.3 kDa
Nombre CCL6/C10 Truncated, aa 42-116
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli-derived mouse CCL6/C10 protein Gly42-Ala116
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.