missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL6 / C-C motif ligand 6 Protein

Código de producto. 15993288
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15993288

Marca: enQuireBio™ QP10266ec2ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mouse CCL6 / C-C motif ligand 6, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_033165.1
ID de gen (Entrez) 20305
Nombre CCL6 / C-C motif ligand 6 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CCL6
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human CCR1 transfected murine BaF3 cells is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia GLIQEIEKED RRYNPPIIHQ GFQDTSSDCC FSYATQIPCK RFIYYFPTSG GCIKPGIIFI SRRGTQVCAD PSDRRVQRCL STLKQGPRSG NKVIA
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.