Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL21a Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001180596.1 |
| ID de gen (Entrez) | 100504362 |
| Nombre | CCL21a Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | CCL21 |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |