Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL21a Protein
Código de producto. 15906139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
15906139 5 μg 5 microgramos
15986129 20 μg 20 microgramos
15966129 100 μg 100 microgramos
15996129 500 μg 500 microgramos
15976129 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15906139
Marca: enQuireBio™ QP54435ug
Recombinant Protein
Specifications
Número de acceso NP_001180596.1
ID de gen (Entrez) 100504362
Nombre CCL21a Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CCL21
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia SDGGGQDCCL KYSQKKIPYS IVRGYRKQEP SLGCPIPAIL FSPRKHSKPE LCANPEEGWV QNLMRRLDQP PAPGKQSPGC RKNRGTSKSG KKGKGSKGCK RTEQTQPSRG
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.