Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Código de producto. 15966149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
15966149 2 μg 2 microgramos
15946149 10 μg 10 microgramos
15936149 100 μg 100 microgramos
15976149 500 μg 500 microgramos
15956149 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15966149
Marca: enQuireBio™ QP54492ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_035463.1
ID de gen (Entrez) 20296
Nombre CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CCL2
Actividad biológica THP-1 chemotaxis significantly induced by less than 100 ng/ml of Mouse CCL2 / MCP-1 / MCP1.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia QPDAVNAPLT CCYSFTSKMI PMSRLESYKR ITSSRCPKEA VVFVTKLKRE VCADPKKEWV QTYIKNLDRN QMRSEPTTLF KTASALRSSA PLNVKLTRKS EANASTTFST TTSSTSVGVT SVTVN
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.