missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse CCL17/TARC Protein

Código de producto. 18136660
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18136660 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18126590 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18136660

Marca: R&D Systems™ 529TR025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Mouse CCL17/TARC Protein is derived from E. coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 20295
Peso molecular 7.9 kDa
Nombre CCL17/TARC
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli-derived mouse CCL17/TARC protein Ala24-Pro93
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gen ABCD-2, CC chemokine TARC, C-C motif chemokine 17, chemokine (C-C motif) ligand 17, MGC138273, SCYA17, SCYA17MGC138271, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 17, Small-inducible cytokine A17, T cell-directed CC chemokine, TARC, TARCA-152E5.3, Thymus and activation-regulated chemokine
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.