Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL12 / MCP-5 Protein
Código de producto. 16035751
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16035751
Marca: enQuireBio™ QP8648ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CCL12 / MCP-5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_035461.2
ID de gen (Entrez) 20293
Nombre CCL12 / MCP-5 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Ccl12
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia GPDAVSTPVT CCYNVVKQKI HVRKLKSYRR ITSSQCPREA VIFRTILDKE ICADPKEKWV KNSINHLDKT SQTFILEPSC LG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.