missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Carboxylesterase 1C Protein

Código de producto. 16027620
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16027620 500 μg 500 microgramos
16097610 10 μg 10 microgramos
16037620 50 μg 50 microgramos
16087610 100 μg 100 microgramos
16017620 200 μg 200 microgramos
16007620 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16027620

Marca: enQuireBio™ QP7188ec500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Carboxylesterase 1C, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_031980.2
ID de gen (Entrez) 13884
Nombre Carboxylesterase 1C Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Ces1c
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia HSLLPPVVDT TQGKVLGKYI SLEGFEQPVA VFLGVPFAKP PLGSLRFAPP QPAEPWSFVK NATSYPPMCS QDAGWAKILS DMFSTEKEIL PLKISEDCLY LNIYSPADLT KSSQLPVMVW IHGGGLVIGG ASPYNGLALS AHENVVVVTI QYRLGIWGLF STGDEHSPGN WAHLDQLAAL RWVQDNIANF GGNPDSVTIF GESSGGISVS VLVLSPLGKD LFHRAISESG VVINTNVGKK NIQAVNEIIA TLSQCNDTSS AAMVQCLRQK TESELLEISG KLVQYNISLS TMIDGVVLPK APEEILAEKS FNTVPYIVGF NKQEFGWIIP MMLQNLLPEG KMNEETASLL LRRFHSELNI SESMIPAVIE QYLRGVDDPA KKSELILDMF GDIFFGIPAV LLSRSLRDAG VSTYMYEFRY RPSFVSDKRP QTVEGDHGDE IFFVFGAPLL KEGASEEETN LSKMVMKFWA NFARNGNPNG EGLPHWPEYD EQEGYLQIGA TTQQAQRLKA EEVAFWTELL AKNPPETDPT EH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.