missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse C10ORF54 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | C10ORF54 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | FKVTTPYSLY VCPEGQNATL TCRILGPVSK GHDVTIYKTW YLSSRGEVQM CKEHRPIRNF TLQHLQHHGS HLKANASHDQ PQKHGLELAS DHHGNFSITL RNVTPRDSGL YCCLVIELKN HHPEQRFYGS MELQVQAGKG SGSTCMASNE QDSDSITAAL EHHHHHH |
| Tampón | C10ORF54 protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido