Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Bovine Enterokinase / PRSS7 Protein
Código de producto. p-7153322
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16024030
Marca: enQuireBio™ QP6539ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Bovine Enterokinase / PRSS7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_032967.1
ID de gen (Entrez) 19146
Nombre Enterokinase / PRSS7 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Tmprss15
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia IVGGSDAQAG AWPWVVALYH RDRSTDRLLC GASLVSSDWL VSAAHCVYRR NLDPTRWTAV LGLHMQSNLT SPQVVRRVVD QIVINPHYDR RRKVNDIAMM HLEFKVNYTD YIQPICLPEE NQIFIPGRTC SIAGWGYDKI NAGSTVDVLK EADVPLISNE KCQQQLPEYN ITESMICAGY EEGGIDSCQG DSGGPLMCQE NNRWFLVGVT SFGVQCALPN HPGVYVRVSQ FIEWIHSFLH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80.8% as determined by SDS-PAGE.