Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Beta-defensin 4 Protein
Código de producto. p-7153806
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16076910 10 μg 10 microgramos
16016920 50 μg 50 microgramos
16066910 100 μg 100 microgramos
16096910 200 μg 200 microgramos
16006920 500 μg 500 microgramos
16086910 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16076910
Marca: enQuireBio™ QP696710ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Beta-defensin 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_062702.1
ID de gen (Entrez) 56519
Nombre Beta-defensin 4 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DEFB4A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QIINNPITCM TNGAICWGPC PTAFRQIGNC GHFKVRCCKI R
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.