Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse BDNF Protein
Código de producto. 15956308
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15956308 1 mg 1 miligramo
15966308 2 μg 2 microgramos
15946308 10 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 15956308
Marca: enQuireBio™ QP111511mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A cDNA sequence encoding the BDNF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre BDNF Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia CPTSCKCSSA RIWCTEPSPG IVAFPRLEPN SVDPENITEI LIANQKRLEI INEDDVEAYV GLRNLTIVDS GLKFVAYKAF LKNSNLRHIN FTRNKLTSLS RRHFRHLDLS DLILTGNPFT CSCDIMWLKT LQETKSSPDT QDLYCLNESS KNMPLANLQI PNCGLPSARL AAPNLTVEEG KSVTLSCSVG GDPLPTLYWD VGNLVSKHMN ETSHTQGSLR ITNISSDDSG KQISCVAENL VGEDQDSVNL TVHFAPTITF LESPTSDHHW CIPFTVRGNP KPALQWFYNG AILNESKYIC TKIHVTNHTE YHGCLQLDNP THMNNGDYTL MAKNEYGKDE RQISAHFMGR PGVDYETNPN YPEVLYEDWT TPTDIGDTTN KSNEIPSTDV ADQSNREHAA ALEHHHHHH
Tampón BDNF protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.