Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Arginase 1 Protein
Código de producto. 16090421
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16090421 100 μg 100 microgramos
16000431 10 μg 10 microgramos
16040431 50 μg 50 microgramos
16020431 200 μg 200 microgramos
16030431 500 μg 500 microgramos
16010431 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16090421
Marca: enQuireBio™ QP7724ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Arginase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_031508.1
ID de gen (Entrez) 11846
Nombre Arginase 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ARG1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSSKPKSLEI IGAPFSKGQP RGGVEKGPAA LRKAGLLEKL KETEYDVRDH GDLAFVDVPN DSSFQIVKNP RSVGKANEEL AGVVAEVQKN GRVSVVLGGD HSLAVGSISG HARVHPDLCV IWVDAHTDIN TPLTTSSGNL HGQPVSFLLK ELKGKFPDVP GFSWVTPCIS AKDIVYIGLR DVDPGEHYII KTLGIKYFSM TEVDKLGIGK VMEETFSYLL GRKKRPIHLS FDVDGLDPAF TPATGTPVLG GLSYREGLYI TEEIYKTGLL SGLDIMEVNP TLGKTAEEVK STVNTAVALT LACFGTQREG NHKPGTDYLK PPK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.