Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ANTXR2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
5 microgramos
50 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ANTXR2 Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | QAQEQPSCKK AFDLYFVLDK SGSVANNWIE IYNFVHQLTE RFVSPEMRLS FIVFSSQATI ILPLTGDRYK IGKGLEDLKA VKPVGETYIH EGLKLANEQI QNAGGLKASS IIIALTDGKL DGLVPSYAEN EAKKSRSLGA SVYCVGVLDF EQAQLERIAD SKDQVFPVKG GFQALKGIIN SILAQSCTEI LELSPSSVCV GEKFQVVLTG RAVTSISHDG SVLCTFTANS TYTKSEKPVS IQPSSILCPA PVLNKDGETL EVSISYNDGK SAVSRSLTIT ATECTNGLEH HHHHH |
| Tampón | ANTXR2 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |