missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Annexin A1 Protein

Código de producto. p-7152234
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15986729 10 μg 10 microgramos
15926739 50 μg 50 microgramos
15976729 100 μg 100 microgramos
15906739 200 μg 200 microgramos
15916739 500 μg 500 microgramos
15996729 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15986729

Marca: enQuireBio™ QP5650ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Annexin A1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_034860.2
ID de gen (Entrez) 16952
Nombre Annexin A1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Anxa1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia AMVSEFLKQA RFLENQEQEY VQAVKSYKGG PGSAVSPYPS FNVSSDVAAL HKAIMVKGVD EATIIDILTK RTNAQRQQIK AAYLQENGKP LDEVLRKALT GHLEEVVLAM LKTPAQFDAD ELRGAMKGLG TDEDTLIEIL TTRSNEQIRE INRVYREELK RDLAKDITSD TSGDFRKALL ALAKGDRCQD LSVNQDLADT DARALYEAGE RRKGTDVNVF TTILTSRSFP HLRRVFQNYG KYSQHDMNKA LDLELKGDIE KCLTTIVKCA TSTPAFFAEK LYEAMKGAGT RHKALIRIMV SRSEIDMNEI KVFYQKKYGI SLCQAILDET KGDYEKILVA LCGGN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.