Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Alkaline Phosphatase / ALPL Protein
Código de producto. 16026981
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16026981 10 μg 10 microgramos
16066981 50 μg 50 microgramos
16016981 100 μg 100 microgramos
16046981 200 μg 200 microgramos
16056981 500 μg 500 microgramos
16036981 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16026981 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8885ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Alkaline Phosphatase / ALPL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001274101.1
ID de gen (Entrez) 11647
Nombre Alkaline Phosphatase / ALPL Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Alpl
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia PEKERDPSYW RQQAQETLKN ALKLQKLNTN VAKNVIMFLG DGMGVSTVTA ARILKGQLHH NTGEETRLEM DKFPFVALSK TYNTNAQVPD SAGTATAYLC GVKANEGTVG VSAATERTRC NTTQGNEVTS ILRWAKDAGK SVGIVTTTRV NHATPSAAYA HSADRDWYSD NEMPPEALSQ GCKDIAYQLM HNIKDIDVIM GGGRKYMYPK NRTDVEYELD EKARGTRLDG LDLISIWKSF KPRHKHSHYV WNRTELLALD PSRVDYLLGL FEPGDMQYEL NRNNLTDPSL SEMVEVALRI LTKNLKGFFL LVEGGRIDHG HHEGKAKQAL HEAVEMDQAI GKAGAMTSQK DTLTVVTADH SHVFTFGGYT PRGNSIFGLA PMVSDTDKKP FTAILYGNGP GYKVVDGERE NVSMVDYAHN NYQAQSAVPL RHETHGGEDV AVFAKGPMAH LLHGVHEQNY IPHVMAYASC IGANLDHCAW AGSG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.