Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse aFGF / FGF1 Protein
Código de producto. 15976159
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15976159 10 μg 10 microgramos
15906169 50 μg 50 microgramos
15966159 100 μg 100 microgramos
15996159 500 μg 500 microgramos
15986159 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15976159
Marca: enQuireBio™ QP545510ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_034327.1
ID de gen (Entrez) 14164
Nombre aFGF / FGF1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen FGF1
Actividad biológica Mouse aFGF / FGF1 induces 3T3 cell proliferation (typical ED50 is around 0.1 ng/ml).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MFNLPLGNYK KPKLLYCSNG GHFLRILPDG TVDGTRDRSD QHIQLQLSAE SAGEVYIKGT ETGQYLAMDT EGLLYGSQTP NEECLFLERL EENHYNTYTS KKHAEKNWFV GLKKNGSCKR GPRTHYGQKA ILFLPLPVSS D
Tampón 10 mM sodium phosphate, 75 mM sodium chloride, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.