Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adiponectin Protein Código de producto.: 16055471
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adiponectin Protein
Código de producto. 16055471
500 μg, 500 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16055471
Marca: enQuireBio™ QP8593ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Adiponectin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_033735.3
ID de gen (Entrez) 11450
Nombre Adiponectin Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ma/Adipoq
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia EDDVTTTEEL APALVPPPKG TCAGWMAGIP GHPGHNGTPG RDGRDGTPGE KGEKGDAGLL GPKGETGDVG MTGAEGPRGF PGTPGRKGEP GEAAYVYRSA FSVGLETRVT VPNVPIRFTK IFYNQQNHYD GSTGKFYCNI PGLYYFSYHI TVYMKDVKVS LFKKDKAVLF TYDQYQEKNV DQASGSVLLH LEVGDQVWLQ VYGDGDHNGL YADNVNDSTF TGFLLYHDTN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adiponectin Protein >