Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adiponectin Protein
Código de producto. 16035471
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16035471 1 mg 1 miligramo
16025471 10 μg 10 microgramos
16065471 50 μg 50 microgramos
16015471 100 μg 100 microgramos
16045471 200 μg 200 microgramos
16055471 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16035471 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8593ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Adiponectin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_033735.3
ID de gen (Entrez) 11450
Nombre Adiponectin Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ma/Adipoq
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia EDDVTTTEEL APALVPPPKG TCAGWMAGIP GHPGHNGTPG RDGRDGTPGE KGEKGDAGLL GPKGETGDVG MTGAEGPRGF PGTPGRKGEP GEAAYVYRSA FSVGLETRVT VPNVPIRFTK IFYNQQNHYD GSTGKFYCNI PGLYYFSYHI TVYMKDVKVS LFKKDKAVLF TYDQYQEKNV DQASGSVLLH LEVGDQVWLQ VYGDGDHNGL YADNVNDSTF TGFLLYHDTN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.