Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adck2 Protein
Código de producto. 16030701
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16030701 1 mg 1 miligramo
16020701 10 μg 10 microgramos
16060701 50 μg 50 microgramos
16010701 100 μg 100 microgramos
16040701 200 μg 200 microgramos
16050701 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16030701
Marca: enQuireBio™ QP7772ye1mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Adck2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_849204.1
ID de gen (Entrez) 57869
Nombre Adck2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Adck2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia FETREPVGSG CVAQVYKAFA SISLLEEDRI WRLGELSAPG TRAVVMQREP FMKDRKPSEN LADEAFLEKL LLPKADLGGS EVGVSQAPWH LPKSDHLIPV AVKVLHPGLL SQVSMDLLLM KIGSKALGLL PGVKWLSLPE IVEEFEKLMV QQTDLRYEAQ NLEHFQHNFQ DMASVKFPTP LRPLITRDIL VETYEESVPV SSYQQAGIPT DLKRKIAQLG INMLLKMIFV DNFVHGDLHP GNILVQGADG VSPSLEMQQQ QVNVCDTLVA TIAPALCPLR LVLLDAGIVA KLQASDLRNF RAVFQAVVMG QGHRVAELML HHAQANECRD VERFKAEMAT LVTQARKNIV TLEKLHVSSL LSSVFKLLMT HKVKLESNFA SIVVAIMVLE GLGRSLDPTL DILEAAKPFL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.