Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplasmic Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_062785.2 |
| ID de gen (Entrez) | 60525 |
| Nombre | Acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplasmic Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Acss2 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |