Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse 78 kDa glucose-regulated Protein
Código de producto. 16077811
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16077811 100 μg 100 microgramos
16087811 10 μg 10 microgramos
16027821 50 μg 50 microgramos
16007821 200 μg 200 microgramos
16017821 500 μg 500 microgramos
16097811 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16077811
Marca: enQuireBio™ QP9188ye100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) 78 kDa glucose-regulated protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001156906.1
ID de gen (Entrez) 14828
Nombre 78 kDa glucose-regulated Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HSPA5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia EEEDKKEDVG TVVGIDLGTT YSCVGVFKNG RVEIIANDQG NRITPSYVAF TPEGERLIGD AAKNQLTSNP ENTVFDAKRL IGRTWNDPSV QQDIKFLPFK VVEKKTKPYI QVDIGGGQTK TFAPEEISAM VLTKMKETAE AYLGKKVTHA VVTVPAYFND AQRQATKDAG TIAGLNVMRI INEPTAAAIA YGLDKREGEK NILVFDLGGG TFDVSLLTID NGVFEVVATN GDTHLGGEDF DQRVMEHFIK LYKKKTGKDV RKDNRAVQKL RREVEKAKRA LSSQHQARIE IESFFEGEDF SETLTRAKFE ELNMDLFRST MKPVQKVLED SDLKKSDIDE IVLVGGSTRI PKIQQLVKEF FNGKEPSRGI NPDEAVAYGA AVQAGVLSGD QDTGDLVLLD VCPLTLGIET VGGVMTKLIP RNTVVPTKKS QIFSTASDNQ PTVTIKVYEG ERPLTKDNHL LGTFDLTGIP PAPRGVPQIE VTFEIDVNGI LRVTAEDKGT GNKNKITITN DQNRLTPEEI ERMVNDAEKF AEEDKKLKER IDTRNELESY AYSLKNQIGD KEKLGGKLSS EDKETMEKAV EEKIEWLESH QDADIEDFKA KKKELEEIVQ PIISKLYGSG GPPPTGEEDT SEKDEL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.