Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse 14-3-3 protein zeta / delta Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001240734.1 |
| ID de gen (Entrez) | 22631 |
| Nombre | 14-3-3 protein zeta / delta Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Ywhaz |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |