missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Macaque Serum Albumin / HSA / ALB Protein

Código de producto. 15916659
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15916659 1 mg 1 miligramo
15906659 10 μg 10 microgramos
15946659 50 μg 50 microgramos
15996649 100 μg 100 microgramos
15926659 200 μg 200 microgramos
15936659 500 μg 500 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15916659

Marca: enQuireBio™ QP5643ec1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Macaca fascicularis (Crab-eating macaque) (Cynomolgus monkey) Serum Albumin / HSA / ALB, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001306284.1
ID de gen (Entrez) 102130757
Nombre Serum Albumin / HSA / ALB Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ALB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Macaque
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia DTHKSEVAHR FKDLGEEHFK GLVLVAFSQY LQQCPFEEHV KLVNEVTEFA KTCVADESAE NCDKSLHTLF GDKLCTVATL RETYGEMADC CAKQEPERNE CFLQHKDDNP NLPPLVRPEV DVMCTAFHDN EATFLKKYLY EVARRHPYFY APELLFFAAR YKAAFAECCQ AADKAACLLP KLDELRDEGK ASSAKQRLKC ASLQKFGDRA FKAWAVARLS QKFPKAEFAE VSKLVTDLTK VHTECCHGDL LECADDRADL AKYMCENQDS ISSKLKECCD KPLLEKSHCL AEVENDEMPA DLPSLAADYV ESKDVCKNYA EAKDVFLGMF LYEYARRHPD YSVMLLLRLA KAYEATLEKC CAAADPHECY AKVFDEFQPL VEEPQNLVKQ NCELFEQLGE YKFQNALLVR YTKKVPQVST PTLVEVSRNL GKVGAKCCKL PEAKRMPCAE DYLSVVLNRL CVLHEKTPVS EKVTKCCTES LVNRRPCFSA LELDEAYVPK AFNAETFTFH ADMCTLSEKE KQVKKQTALV ELVKHKPKAT KEQLKGVMDN FAAFVEKCCK ADDKEACFAE EGPKFVAASQ AALA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.