Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque MAPT / Tau Protein
Código de producto. 16072620
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16072620
Marca: enQuireBio™ QP6344ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) MAPT / Tau, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso XP_014975440.1
ID de gen (Entrez) 574327
Nombre MAPT / Tau Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Mapt
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Macaque
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AEPRQEFDVM EDHAGTYGLG DRKDQEGYTM LQDQEGDTDA GLKESPLQTP AEDGSEELGS ETSDAKSTPT AEDVTAPLVD ERAPGEQAAA QPHMEIPEGT TAEEAGIGDT PSLEDEAAGH VTQARMVSKS KDGTGSDDKK AKGADGKTKI ATPRGAAPPG QKGQANATRI PAKTPPAPKT PPSSATKQVQ RKPPPAEPTS ERGEPPKSGD RSGYSSPGSP GTPGSRSRTP SLPTPPAREP KKVAVVRTPP KSPSSAKSRL QTAPVPMPDL KNVKSKIGST ENLKHQPGGG KVQIINKKLD LSNVQSKCGS KDNIKHVPGG GSVQIVYKPV DLSKVTSKCG SLGNIHHKPG GGQVEVKSEK LDFKDRVQSK IGSLDNITHV PGGGNKKIET HKLTFRENAK AKTDHGAEIV YKSPVVSGDT SPRHLSNVSS TGSIDMVDSP QLATLADEVS ASLAKQGL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.