Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Thymidylate kinase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | WP_003417036.1 |
| Nombre | M. tuberculosis Thymidylate kinase Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | tmk |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | M. tuberculosis |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |