Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxH Protein
Código de producto. 16088570
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16088570 100 μg 100 microgramos
16098570 10 μg 10 microgramos
16038580 50 μg 50 microgramos
16018580 200 μg 200 microgramos
16028580 500 μg 500 microgramos
16008580 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16088570
Marca: enQuireBio™ QP7384ec100ug
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) ESAT-6-like protein EsxH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_003401514.1
Nombre M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxH Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen esxH
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada M. tuberculosis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SQIMYNYPAM LGHAGDMAGY AGTLQSLGAE IAVEQAALQS AWQGDTGITY QAWQAQWNQA MEDLVRAYHA MSSTHEANTM AMMARDTAEA AKWGG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.