Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxB Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | WP_003399940.1 |
| Nombre | M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxB Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | esxB |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | M. tuberculosis |
| Especie | Yeast |
| Mostrar más |