Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxB Protein
Código de producto. p-7155392
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16016331 10 μg 10 microgramos
16056331 50 μg 50 microgramos
16006331 100 μg 100 microgramos
16036331 200 μg 200 microgramos
16046331 500 μg 500 microgramos
16026331 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16016331
Marca: enQuireBio™ QP8759ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) ESAT-6-like protein EsxB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_003399940.1
Nombre M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxB Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen esxB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada M. tuberculosis
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia AEMKTDAATL AQEAGNFERI SGDLKTQIDQ VESTAGSLQG QWRGAAGTAA QAAVVRFQEA ANKQKQELDE ISTNIRQAGV QYSRADEEQQ QALSSQMGF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.