missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Wyoming Protein

Código de producto. p-7149948
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15919348 2 μg 2 microgramos
15909348 10 μg 10 microgramos
15999338 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15919348

Marca: enQuireBio™ QP120922ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the H3N2 Wyoming was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre Influenza H3N2 Wyoming Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Influenza
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The Recombinant H3N2 A/Wyoming/2003/3 solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.4, 150mM NaCl and 0.005% Tween-20.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.