Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Uruguay Recombinant Protein
Código de producto. p-7149945
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15909338 2 μg 2 microgramos
15999328 10 μg 10 microgramos
15989328 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15909338
Marca: enQuireBio™ QP120892ug
A cDNA sequence encoding the H3N2 Uruguay Recombinant was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Influenza H3N2 Uruguay Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Influenza
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The Recombinant H3N2 A/ Uruguay 716/2007solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.1,150mM NaCl and 0.005% Tween-20.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.