Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Uruguay Recombinant Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Influenza H3N2 Uruguay Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Influenza |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Tampón | The Recombinant H3N2 A/ Uruguay 716/2007solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.1,150mM NaCl and 0.005% Tween-20. |
| Grado de pureza o calidad | Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |