Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Shandong Protein
Código de producto. 15999318
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
15999318 10 μg 10 microgramos
15919328 50 μg 50 microgramos
15909328 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15999318
Marca: enQuireBio™ QP1208610ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Nombre Influenza H3N2 Shandong Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Influenza
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The H3N2A/ Shandong/9/93 solution (1.0 mg/ml) contains STE, 0.1% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined byAnalysis by SDS-PAGE.