Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H1N1 Taiwan Protein
Código de producto. p-7149935
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
15989298 10 μg 10 microgramos
15909308 50 μg 50 microgramos
15999298 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15989298
Marca: enQuireBio™ QP1207910ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Nombre Influenza H1N1 Taiwan Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Influenza
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The H1N1A/Taiwan/1/86 solution contains STE, 0.1% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.