missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Influenza H1N1 Beijing Protein

Código de producto. 15999278
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15999278 10 μg 10 microgramos
15919288 50 μg 50 microgramos
15909288 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15999278

Marca: enQuireBio™ QP1207410ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Especificaciones

Nombre Influenza H1N1 Beijing Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Influenza
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The H1N1 A/Beijing/262/95 solution contains STE, 0.09% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.