Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H7N7 (Equine / Prague / 1 / 1956) NucleoProtein
Código de producto. 16047410
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16047410 50 μg 50 microgramos
16007410 10 μg 10 microgramos
16097400 100 μg 100 microgramos
16027410 200 μg 200 microgramos
16037410 500 μg 500 microgramos
16017410 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16047410
Marca: enQuireBio™ QP710850ug
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Equine/Prague/1/1956 H7N7) Influenza A H7N7 (strain A/Equine/Prague/1/1956) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Influenza A H7N7 (Equine / Prague / 1 / 1956) NucleoProtein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Influenza
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MASQGTKRPY EQMETGGERQ NATEIRASVG KMVGGIGRFY IQMCTELKLN DYEGRLIQNS ITIEKMVLSA FDERRNKYLE EHPNTGKDPK KTGGPIYRKR EGKWIRELIL YDKEEIRRIW RQANNGEDAT AGLTHLMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGIGTMV MELIRMIKRG INDRNFWRGE NGRKTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGLIVASGYD FEREGYSLVG VDPFKLLQNS QIFSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVSSFIRGT KVIPRGQLST RGIQIASNEN METIDSNTLE LRSRYWAIRT KSGGNTSQQK ASAGQISVQP TFSVQRNLPF ERTTIMAAFT GNNEGRTSDM RTEIIRMMEN AKPDDVSFQG RGVFELSDEK ATNPIVPSFD MSKEGSYFFG DNAEEFDN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.