Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H2N2 (Korea / 426 / 1968) Hemagglutinin Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | YP_308850.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3655103 |
| Nombre | Influenza A H2N2 (Korea / 426 / 1968) Hemagglutinin Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | HA |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Influenza |
| Mostrar más |