Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (Puerto Rico / 8 / 1934) NucleoProtein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_040982.1 |
| ID de gen (Entrez) | 956531 |
| Nombre | Influenza A H1N1 (Puerto Rico / 8 / 1934) NucleoProtein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | NP |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Influenza |
| Mostrar más |