Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zymogen granule protein 16 homolog B Protein
Código de producto. 16001281
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16001281 100 μg 100 microgramos
16011281 10 μg 10 microgramos
16051281 50 μg 50 microgramos
16031281 200 μg 200 microgramos
16041281 500 μg 500 microgramos
16021281 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16001281
Marca: enQuireBio™ QP7869ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zymogen granule protein 16 homolog B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_660295.2
ID de gen (Entrez) 124220
Nombre Zymogen granule protein 16 homolog B Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ZG16B
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia GKMYGPGGGK YFSTTEDYDH EITGLRVSVG LLLVKSVQVK LGDSWDVKLG ALGGNTQEVT LQPGEYITKV FVAFQAFLRG MVMYTSKDRY FYFGKLDGQI SSAYPSQEGQ VLVGIYGQYQ LLGIKSIGFE WNYPLEEPTT EPPVNLTYSA NSPVGR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.