Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZWILCH Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ZWILCH Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMWERLNC AAEDFYSRLL QKFNEEKKGI RKDPFLYEAD VQVQLISKGQ PNPLKNILNE NDIVFIVEKV PLEKEETSHI EELQSEETAI SDFSTGENVG PLALPVGKAR QLIGLYTMAH NPNMTHLKIN LPVTALPPLW VRCDSSDPEG TCWLGAELIT TNNSITGIVL YVVSCKADKN YSVNLENLKN LHKKRHHLST VTSKGFAQYE LFKSSALDDT ITASQTAIAL DISWSPVDEI LQIPPLSSTA TLNIKVESGE PRGPLNHLYR ELKFLLVLAD GLRTGVTEWL EPLEAKSAVE LVQEFLNDLN KLDGFGDSTK KDTEVETLKH DTAAVDRSVK RLFKVRSDLD FAEQLWCKMS SSVISYQDLV KCFTLIIQSL QRGDIQPWLH SGSNSLLSKL IHQSYHGTMD TVSLSGTIPV QMLLEIGLDK LKKDYISFFI GQELASLNHL EYFIAPSVDI QEQVYRVQKL HHILEILVSC MPFIKSQHEL LFSLTQICIK YYKQNPLDEQ HIFQLPVRPT AVKNLYQSEK PQKWRVEIYS GQKKIKTVWQ LSDSSPIDHL NFHKPDFSEL TLNGSLEERI FFTNMVTCSQ VHFK |
| Tampón | ZWILCH protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |