Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc transporter ZIP1 Protein
Código de producto. p-7155528
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16047141 10 μg 10 microgramos
16087141 50 μg 50 microgramos
16037141 100 μg 100 microgramos
16067141 200 μg 200 microgramos
16077141 500 μg 500 microgramos
16057141 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16047141
Marca: enQuireBio™ QP8912ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc transporter ZIP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001258886.1
ID de gen (Entrez) 27173
Nombre Zinc transporter ZIP1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SLC39A1
Longitud de la proteína Cytoplasmic Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MEQITLAYKE QSGPSPLEET RALLGTVNGG PQHWHDGPGV PQASGAPATP SALR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.